791643C
Avanti
18:1-d7 Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
1-oleoyl(d7)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (791643C-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentración
1 mg/mL (791643C-1mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
- as an internal standard in high performance liquid chromatography electrospray ionization tandem mass spectrometry (HPLC-ESIMS/MS) for the lipidomics analysis of bone marrow-derived macrophages[2]
- as a component of extraction solvent for lipid isolation from biological samples[3]
- as an internal standard for spiking serum samples for liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)[4]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)