Documentos clave
330379W
Avanti
Carnitine SPLASH
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
Carnitine SPLASH LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Standard
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
origen biológico
synthetic
descripción
Technique(s): mass spectrometry
Ensayo
≥99% (TLC)
envase
pkg of 1 × 1 ea (330379W-1EA)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acylcarnitines transport fatty acids into mitochondria for β-oxidation, making them essential for the regulation of carbohydrate and lipid metabolism within a cell. A variety of health conditions are associated with dysregulated acylcarnitine levels, such as mitochondrial dysfunction, sepsis, cancer, and autoimmune disorders. Carnitine SPLASH contains deuterated forms of L-carnitine and 13 acylcarnitines for analysis of a wide array of sample types.
Aplicación
Lipidomics
Envase
2mL Amber Glass Sealed Ampule (330379W-1EA)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • 870311PL-carnitine-d9, Avanti Research - A Croda Brand 10µg/mLSDS
  • 870333PC2:0 L-carnitine-d9, Avanti Research - A Croda Brand 10µg/mLSDS
  • 870332PC3:0 L-carnitine-d9 (HCl Salt), Avanti Research - A Croda Brand 10µg/mLSDS
  • 870331PC4:0 L-carnitine-d9, Avanti Research - A Croda Brand 10µg/mLSDS
  • 870330PC5:0 L-carnitine-d9, Avanti Research - A Croda Brand 10µg/mLSDS
  • 870329PC6:0 L-carnitine-d9, Avanti Research - A Croda Brand 10µg/mLSDS
  • 870328PC8:0 L-carnitine-d9, Avanti Research - A Croda Brand 10µg/mLSDS
  • 870327PC10:0 L-carnitine-d9 (HCl salt), Avanti Research - A Croda Brand 10µg/mLSDS
  • 870326PC12:0 L-carnitine-d9 (HCl salt), Avanti Research - A Croda Brand 10µg/mLSDS
  • 870325PC14:0 L-carnitine-d9, Avanti Research - A Croda Brand 10µg/mLSDS
  • 870323PC16:0 L-carnitine-d9, Avanti Research - A Croda Brand 10µg/mLSDS
  • 870324PC18:0 L-carnitine-d9 (HCl salt), Avanti Research - A Croda Brand 10µg/mLSDS
  • 870321PC18:1 L-carnitine-d9, Avanti Research - A Croda Brand 10µg/mLSDS
  • 870322PC18:2 L-carnitine-d9, Avanti Research - A Croda Brand 10µg/mLSDS
Ver todo (14)
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)