330734W
Avanti
SphingoSPLASH™ I
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
SphingoSPLASH I LIPIDOMIX™ Quantitative Mass Spec Internal Standard
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
methanol solution
envase
package of 1 × 1 ea
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C (−15°C to −25°C)
Envase
Componentes
Información legal
Los componentes del kit también están disponibles por separado
- 860681PC15 Ceramide-d7 (d18:1-d7/15:0), Avanti Research™ - A Croda Brand 860681P, powder 10µMSDS
- 330729PC15 Glucosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0), Avanti Research™ - A Croda Brand 10µMSDS
- 330728PC13 Galactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/13:0), Avanti Research™ - A Croda Brand 10µMSDS
- 330727PC15 Lactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0), Avanti Research™ - A Croda Brand 10µMSDS
- 330726PC13-dihydroceramide-d7(d18:0-d7/13:0), Avanti Research™ - A Croda Brand 10µMSDS
- 860686P15:0 SM(d18:1/15:0)-d9, Avanti Research™ - A Croda Brand (860686P), powder 10µMSDS
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)