Merck
870329P
Avanti
C6:0 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
Hexanoyl L-carnitine-d9
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H16D9NO4
Peso molecular:
268.40
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1x1 mg (870329P-1MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicaciones
lipidomics
lipidomics
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C13H25NO4/c1-5-6-7-8-13(17)18-11(9-12(15)16)10-14(2,3)4/h11H,5-10H2,1-4H3/t11-/m1/s1/i2D3,3D3,4D3
Clave InChI
VVPRQWTYSNDTEA-IRSYNYBUSA-N
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870329P-1MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)