Documentos clave
Z768383
Labeling tape
red, W × L 3/4 in. × 2160 in.
Sinónimos:
label tape, red tape
Seleccione un Tamaño
1 ROLL
US$ 99,40
US$ 99,40
Fecha estimada de envío28 de marzo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ROLL
US$ 99,40
About This Item
UNSPSC Code:
55121611
NACRES:
NB.35
US$ 99,40
Fecha estimada de envío28 de marzo de 2025
material
red
packaging
pkg of 1 roll
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LBTP-2400
W × L
3/4 in. × 2160 in.
General description
  • Strong, durable, oil & abrasion resistant, waterproof, and non-staining
  • Great for general identification and color coding
  • Temperature Range: -23°C to +121°C
  • Accepts marking using pen, pencil, or permanent marker
  • Stick to most surfaces including glass, plastic, and metal
  • Repositionable, clean removable adhesive system which leaves no residue
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1