Documentos clave
Z768332
Labeling tape
W × L 3/4 in. × 500 in., red
Sinónimos:
label tape, red tape
Seleccione un Tamaño
1 ROLL
US$ 32,70
US$ 32,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ROLL
US$ 32,70
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
US$ 32,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
red
envase
pkg of 1 roll
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech LBTP-1400
An × L
3/4 in. × 500 in.
Categorías relacionadas
Descripción general
  • Strong, durable, oil & abrasion resistant, waterproof, and non-staining
  • Great for general identification and color coding
  • Temperature Range: -23°C to +121°C
  • Accepts marking using pen, pencil, or permanent marker
  • Stick to most surfaces including glass, plastic, and metal
  • Repositionable, clean removable adhesive system which leaves no residue
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2