Z743193
Julabo® bath test tube racks
to fit 42 tubes, diam. 10 mm (11 mm), stainless steel
Sinónimos:
tube holder
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Julabo 9970322
Parámetros
150 °C max. temp.
Diámetro
10 mm (11 mm)
Categorías relacionadas
Descripción general
Stainless steel rack suitable for temperatures up to 150°C. If solvent based samples or acidic samples are tempered above 60°C, it is recommended using test glass inserts made of stainless steel.
Información legal
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)