Documentos clave
Z743204
Julabo® bath test tube racks
to fit 10 tubes, size 50 mL , Falcon, stainless steel
Sinónimos:
tube holder
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 256,00
US$ 256,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 256,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
US$ 256,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
stainless steel
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Julabo 9970323
Parámetros
150 °C max. temp.
tamaño
50 mL , Falcon
Descripción general
Stainless steel rack suitable for temperatures up to 150°C. If solvent based samples or acidic samples are tempered above 60°C, it is recommended using test glass inserts made of stainless steel.
Información legal
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)