Z743195
Julabo® bath test tube racks
to fit 42 tubes, diam. 12 mm (13 mm), stainless steel
Sinónimos:
tube holder
About This Item
Productos recomendados
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Julabo 9970321
parameter
150 °C max. temp.
diam.
12 mm (13 mm)
Categorías relacionadas
Legal Information
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.