Documentos clave
Z653020
Julabo® bath test tube racks
to fit 90 test tubes, for open bath circulators, diam. 12-13 mm, polypropylene
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polypropylene
Características
Holds 90 x 12-13 mm tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Julabo 8970306
Parámetros
+80 °C temp. limit
Diámetro
12-13 mm
Información legal
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)