The magnet strength of this item is not determined. This product is designed for flasks up to 500ml and is suitable for use with the Benchmark Scientific Incu-Shaker products.
Z742439
MAGic Clamp™ magnetic clamp
adjustable flask clamp holds 125 mL, 250 mL, or 500 mL flasks
Sinónimos:
adjustable flask clamps, magnetic clamps
Seleccione un Tamaño
US$ 57,90
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 57,90
Productos recomendados
Características
adjustable flask clamp holds 125 mL, 250 mL, or 500 mL flasks
max. 5x500, 8x250 or 12x125ml
envase
pkg of 1
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific H1000-MR-CMB
Descripción general
designed to be used with Benchmark Scientific H1010 shaking incubators and OrbiShaker XL orbital shakers
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
How strong are the magnets? Do you have a spec sheet for these magnets?
1 answer-