Documentos clave
Z763489
MAGic Clamp magnetic clamp
holds 50 mL Erlenmeyer flasks (max. 20)
Sinónimos:
flask clamps, magnetic clamps
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 80,60
US$ 80,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 80,60
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.77
US$ 80,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific H1000-MR-50
Descripción general
The unique magnetic attachment method is widely recognized as the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
Información legal
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)