Merck
Z763462
MAGic Clamp universal platform for flasks and tube racks
L × W 18 in. × 18 in.
Sinónimos:
magnetic clamps, orbital shaker platforms
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 914,00
US$ 914,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 914,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.77
US$ 914,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific H1010-MR
L × An
18 in. × 18 in.
Descripción general
The convenient MAGic Clamp platforms (large or small) are available for use with Erlenmeyer flasks and test tube racks. The unique magnetic attachment method is widely recognized as the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
Información legal
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1