Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 60,60 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41122413
eCl@ss:
32060690
US$ 60,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlemanufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-500
General description
The unique magnetic attachment method is widely recognized as the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
Legal Information
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description holds 500 mL Erlenmeyer flasks (max. 5) | description holds 1000 mL Erlenmeyer flasks (max. 9) | description holds 250 mL Erlenmeyer flasks (max. 8) | description holds 50 mL Erlenmeyer flasks (max. 20) |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1000-MR-500 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1000-MR-1000 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1000-MR-250 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1000-MR-50 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MAGic Clamp™ magnetic clamp
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?