Documentos clave
Z742180
Stainless Steel Instrument Tray
2/3 Size, capacity 8.8 L
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Características
2/3 Size
fabricante / nombre comercial
Polarware 30142
capacidad
8.8 L
tamaño
13.88 in. × 12.75 in. × 4 in.
35.2 cm × 32.4 cm × 10.2 cm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)