Documentos clave
Z740606
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 600 mL, volume 50-500 mL
Seleccione un Tamaño
6 EA
US$ 98,40
US$ 98,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
US$ 98,40
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
US$ 98,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
Características
subdivision 50 mL
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
intervalo de medición del volumen
50-500 mL
capacidad
600 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
Otras notas
Browse all glass beakers
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)