Documentos clave
Z740598
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 100 mL, volume 20-80 mL
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 108,00
US$ 108,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 108,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
US$ 108,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
Características
subdivision 10 mL
envase
pkg of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
intervalo de medición del volumen
20-80 mL
capacidad
100 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
Otras notas
Browse all glass beakers
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)