Documentos clave
SYNF794100
Synthware modified evaporation flask
neck joint: ST/NS 24/40, capacity 100 mL
Sinónimos:
Synthware F794100, rotary evaporator flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 41,50
US$ 41,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 41,50
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
US$ 41,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
glass flask
round bottom flask
Junta
joint: ST/NS neck24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F794100
capacidad
100 mL
Descripción general
Low profile design sits upright on bench and also provides for easy product access with a spatula. The unique flask shape is excellent for the controlled evaporation of foaming solvents such as toluene or xylene on a rotary evaporator
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)