Documentos clave
Z699195
Trypticase Soy Broth (TSB) Single strength, Bottled Broth
Sinónimos:
broth media, media broth, trypticase soy
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 137,00
US$ 137,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 137,00
About This Item
Código UNSPSC:
41111700
NACRES:
NA.74
US$ 137,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
bottle of 100 mL
fabricante / nombre comercial
Maine Mfg 10496707
aplicaciones
food and beverages
Descripción general
General purpose medium used in qualitative procedures for the cultivation of fastidious and non-fastidious microorganisms. Trypticase Soy Broth – Single Strength complies with the demands of the DIN Norm 10167 for the detection of Escherichia coli serotype 0157:H7 in foods and FDA-BAM for the isolation of enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC). In addition the media conforms to the formula of the US Pharmacopoeia.
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)