Documentos clave
Z699209
Trypticase Soy Broth (TSB) Double strength, Bottled Broth
Sinónimos:
agar and broth, media broth, trypticase soy
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 158,00
US$ 158,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 158,00
About This Item
Código UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
US$ 158,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
bottle of 1 × 100 mL
fabricante / nombre comercial
Maine Mfg 10496708
aplicaciones
food and beverages
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
TSB is a medium that will support the growth of a wide variety of microorganisms including aerobic, facultative, and anaerobic bacteria and fungi.
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)