Documentos
1.00525
Millipore
Caldo de triptona y soja - Medios de cultivo deshidratados
GranuCult® plus, USP, EP, granular, from non-animal source, suitable for microbiology
Sinónimos:
TSB, caldo de soja, caldo CASO, caldo de caseína-peptona Caldo de hidrolizado de soja y peptona, Caldo CASO, Caldo de hidrolizado de caseína y de soja, Caldo de soja y caseína, Caldo triptona soja, TSB
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
41106213
NACRES:
NA.74
biological source
non-animal source
Quality Level
agency
EP
USP
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 25 kg
pkg of 5 kg
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
storage condition
(Tightly closed. Dry)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
beige
pH
7.1-7.5 (25 °C, 30 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
30 g/L
application(s)
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
Cronobacter spp. (spp.)
Escherichia coli (pathogenic)
Salmonella spp. (spp.)
anaerobic bacteria
nonselective for
General description
El caldo de triptona y soja es un medio de cultivo universal carente de inhibidores e indicadores para un amplio espectro de aplicaciones. Las peptonas utilizadas en el caldo son de origen no animal. La formulación del medio básico se prepara de acuerdo con las recomendaciones vigentes de la Farmacopea Europea y la Farmacopea de los Estados Unidos (EP, 2,6.12. y USP, 61) pero contiene peptonas de origen no animal en lugar de las peptonas recomendadas.
Application
El caldo de triptona y soja es adecuado para el aislamiento y el cultivo de bacterias aerobias exigentes, levaduras y hongos. El medio se utiliza para los ensayos de esterilidad de sustancias, preparados y productos; es también un caldo de preenriquecimiento para el análisis de microorganismos específicos.
Features and Benefits
  • Seguro y sostenible debido a los riesgos reducidos asociados con la inhalación de polvo fino y sustancias tóxicas, lo que produce un entorno de trabajo más seguro
  • Excelentes propiedades de humectabilidad, solubilidad y fluidez
  • Prácticos, con separación y aglutinación mínimas de los componentes, incluso en condiciones cálidas o húmeda
  • Gran reproducibilidad de lote a lote
  • Vida útil prolongada de hasta cinco años
  • Elevado número de cepas de prueba que exceden todas las exigencias normativas
  • La tecnología de granulación permite incluir muchos suplementos, sin necesidad de añadirlos por separado
Linkage
Sustituye a: 1005259027
Footnote
Ofrecemos dos tipos de medios: los medios de cultivo granulado superior GranuCult® y los rentables medios en polvo NutriSelect®, dependiendo de sus requisitos.
Se añaden las designaciones básica, plus o superior para indicar el nivel de control de calidad, desde el control de calidad básico hasta el control de calidad estándar plus y superior para cumplir toda la normativa.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3