Documentos clave
1.00550
Millipore
Caldo de triptona y soja de origen no animal
GranuCult® prime, EP, JP, USP, granular, from non-animal source, irradiated, suitable for aseptic process simulation
Sinónimos:
Caldo de triptona y soja - Medios de cultivo deshidratados, TSB, CASO, caldo de hidrolizado de caseína de soja, TSB de origen no animal, SCDB, Caldo CASO, Caldo de hidrolizado de caseína y de soja, Caldo de soja y caseína, Caldo triptona soja, TSB
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
non-animal source
Nivel de calidad
Agency
EP
JP
USP
esterilidad
irradiated
Formulario
granular
Características
granulated
envase
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
fabricante / nombre comercial
GranuCult® prime
técnicas
media fill: suitable
microbiological culture: suitable
pH
7.1-7.5 (25 °C, 30 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidad
30 g/L
aplicaciones
aseptic process simulation
pharmaceutical
compatibilidad
stand alone
temp. de almacenamiento
15-25°C
idoneidad
anaerobic bacteria
Descripción general
Medio de cultivo deshidratado con peptonas vegetales como una alternativa de origen no animal al medio de hidrolizado de caseína de soja (SCdM), también conocido como caldo de triptona y soja. Los medios granulados son filtrables en frío e irradiados para la validación microbiológica de los procesos de llenado aséptico (prueba de llenado de medios o simulación de procesos asépticos). El producto está irradiado y envasado en triple bolsa, lo que permite una introducción segura en zonas controladas. La filtrabilidad en frío se consigue mediante pruebas exhaustivas que abarcan materias primas, muestras de pre-producción, control durante el proceso y control del producto final. La formulación contiene peptonas de origen no animal en lugar de las peptonas recomendadas.
Aplicación
El caldo es adecuado para la simulación de procesos asépticos (APS) de acuerdo con las recomendaciones de la “FDA Aseptic Guide” y el Anexo 1 de las GMP de la UE en líneas de producción asépticas. El uso exclusivo de materias primas de origen no animal permite la eliminación de un riesgo potencial de contaminación con encefalopatía espongiforme bovina/transmisible TSE/BSE.
Ligadura / enlace
Sustituye a: 1.00550.5007
Otras notas
Modo de acción: El rendimiento microbiológico del caldo TSB de origen no animal es equivalente al TSB convencional. el medio de cultivo deshidratado es irradiado. La intensidad de la irradiación garantiza la destrucción de bacterias, esporas, virus y micoplasmas. Proporciona un mayor nivel de seguridad con respecto a los microorganismos resistentes a la radiación que otros productos comercializados.
Información legal
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
High quality granulated and ready-to-use culture media irradiated for accurate and reliable aseptic process simulations.