Documentos clave
Z684562
Ace Rotary Evaporator Vial Adapter Kit
Chemraz O-ring, adapter joint: ST/NS 24/40
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.850,00
US$ 1.850,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.850,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
US$ 1.850,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Materiales
Chemraz O-ring
Junta
joint: ST/NS adapter24/40
descripción
PTFE adapters with #15 Ace-Thred to GPI vial thread, sizes 8-425, 13-425, 15-425, 18-400, 20-400, 22-400, 24-410
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 13290-59
Descripción general
PTFE connecting adapters and glass conversion adapters for connecting GPI threaded vials to a rotary evaporator vapor tube or trap. Both are suitable for vacuum work. PTFE connecting adapters are available with FETFE® or Chemraz® O-rings. Order Chemraz if you are using methylene chloride or acetone.
Información legal
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
Chemraz is a registered trademark of Greene, Tweed of Delaware, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)