Documentos clave
Z684511
Ace rotary evaporator bump trap
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 190,00
US$ 190,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 190,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
US$ 190,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What are the sizes of the tapered joint and the cone? These are not on the product description at time of asking.
    1 answer
    1. The product description of Z684511 is: Trap, bump, elliptical, 24/40 top, 24/40 bottom