Documentos clave
Z682136
Ace cold trap inner body only for condenser "C" and "CR" assemblies
glass, fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 660,00
US$ 660,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 660,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 660,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
glass
fabricante / nombre comercial
Büchi equivalent, 00672
Categorías relacionadas
Descripción general
The cold trap inner body for the Ace condenser "C" and "CR" assemblies, fit with the Ace cold trap outer body, Z682128 or Z682071.
Información legal
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)