Z683469
BRAND® seripettor® dispensing cartridges
capacity 25 mL, sterile
Seleccione un Tamaño
US$ 185,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 185,00
Productos recomendados
Materiales
polyethylene piston
polypropylene cylinder
esterilidad
sterile
envase
pkg of 5 ea individually wrapped
fabricante / nombre comercial
BRAND
capacidad
25 mL
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)