Documentos clave
Z567337
Wilmad® quartz (CFQ) EPR tubes
O.D. 2 mm, L 250 mm
Sinónimos:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Seleccione un Tamaño
5 EA
US$ 66,10
US$ 66,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
US$ 66,10
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
US$ 66,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
quartz tube
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Wilmad 712-SQ-250M
Longitud
250 mm
D.E.
2 mm
tubo diám.
2 mm
pared grosor
0.5 mm
Descripción general
Clear Fused-Quartz (CFQ), is a naturally occurring material. It has a high dielectric constant and low levels of paramagnetic impurities. This NMR tube is suitable for use in routine testing in EPR spectropscopy, excluding UV irradiation and samples with low sensitivity.
Información legal
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)