Documentos clave
Z105856
Sigma-Aldrich
Micro jack
platform size 7.5 cm × 7.5 cm, anodized aluminum
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 226,00
US$ 226,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 226,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
US$ 226,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
anodized aluminum
fabricante / nombre comercial
Grauer
plataforma tamaño
7.5 cm × 7.5 cm
Descripción general
For the precise adjustment of small loads at elevations from 2.5 to 9cm. Jack can be raised with load in place.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1