Documentos clave
Z105848
Sigma-Aldrich
Standard Jack
with removable top platform
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 183,00
US$ 183,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 183,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
US$ 183,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
capacity≤ 100 lb static load
fabricante / nombre comercial
Grauer LBJSET
plataforma tamaño
20 cm × 20 cm
varilla de soporte L
45 cm
Descripción general
Has a vertical distance of 18cm to a max. working height of 26cm. Jack can be raised with load in place.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Questions
  1. How big is the platform?
    1 answer
    1. As mentioned on the Product Detail Page in the PROPERTIES section, the platform size is 20 cm × 20 cm. It has a vertical distance of 18 cm and a max working height of 26 cm.