Documentos clave
Z681490
BriskHeat® beaker heater insulator
fits beaker size, 1,000 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 245,00
US$ 245,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 245,00
About This Item
Código UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
US$ 245,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
fits beaker size 1,000 mL
fabricante / nombre comercial
BriskHeat
Altura
114 mm
4.5 in.
Descripción general
  • Silicone impregnated cloth facing and liner
  • ¼ in. fiberglass insulation
  • Hook and loop closure
Información legal
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)