Documentos clave
Z175633
Sigma-Aldrich
Silicone insulating tape
roll W 1 in. × 12 yard, red
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 58,60
US$ 58,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 58,60
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.35
US$ 58,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
rollo An
1 in. × 12 yard
color
red
Descripción general
Shape-conforming, fuses to itself. Insulates against moisture, heat, and cold. No adhesive residue left upon removal. Useful temperature range: -65 to 260°C.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)