Documentos clave
Z147923
Sigma-Aldrich
Glass sample holder
Boat, size 2 1/2 in. × 10 in.
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 179,00
US$ 179,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 179,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
US$ 179,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
Parámetros
230-490 °C temp. limit
tamaño
2 1/2 in. × 10 in.
Descripción general
These sample holders come in both boat and tube designs, made of borosilicate glass. The glass vessel is ideal for transporting and drying chemical samples in the Aldrich Abderhalden apparatus, in desiccators, or in any drying oven. It has a molded end piece to grip and easier handling of the boat.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)