Documentos clave
Z675768
Eyela aspirator vacuum pump hose
L × I.D. × O.D. 5 m × 6 mm × 15 mm, pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eyela
L × D.I. × D.E.
5 m × 6 mm × 15 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Supplied as 5 meter length
I.D. 1/4 in. (6 mm)
O.D. 5/8 in. (15 mm)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)