Documentos clave
Z673358
Drilled blocks for Talboys block heater
15 mL conical bottom tube
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 183,00
US$ 183,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 183,00
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.73
US$ 183,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
wells 12
Holds 12 x 15 mL tubes
fabricante / nombre comercial
Troemner 949131
bloque L × An × Al
3.75 in. (9.5 cm) × 3 in. (7.6 cm) × 2 in. (5.1 cm)
pocillo diám. × P
17.1 mm × 44.5 mm
Descripción general
Constructed from a solid anodized aluminum block, the close contact of tubes to block walls allow for maximum heat retention. Each block has a thermometer well for measuring block temperature.
Units are designed as a dry bath/incubator.
Precaución
To avoid possible electrical hazard, do not fill well or block with water or other liquids.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)