CLS16825030
Pyrex® weighing bottle, low form with short length ST joints
capacity 35 mL, joint: ST/NS 50/12
Sinónimos:
bottle, media bottle, pyrex bottle
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass bottle
cylindrical bottle
Junta
joint: ST/NS50/12
Características
cap
envase
pack of 2 ea
case of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 1682-5030
D.E. × Al
50 mm × 30 mm
diámetro del cuello de botella
~82 mm
capacidad
35 mL
peso
53 g
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)