Documentos clave
Z742502
MyBlock mini dry bath block
to hold, 6 x 5 mL conical bottom tubes
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 156,00
US$ 156,00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 156,00
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NC.21
US$ 156,00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Características
to hold 6 x 5 mL conical bottom tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific BSH100-5MT
Descripción general
To fit MyBlock mini dry bath/block heater.
Información legal
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Hi, in the description it is mentioned 6x5ml tubes, but in the picture there is a place only for 4 tubes. Does it holds only 4 tubes?
    1 answer
    1. This product will hold a quantity of 6 tubes that are 5mL. Please see the attached image below: