Documentos clave
Z612014
Julabo® bath tubing
metal (triple insulated with connector M16x1), L 3 m
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.910,00
US$ 1.910,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.910,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.77
US$ 1.910,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
metal (triple insulated with connector M16x1)
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Julabo 8930214
Parámetros
−100-350 °C temperature
Longitud
3 m
Categorías relacionadas
Descripción general
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Información legal
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)