Documentos clave
Z611921
Julabo® bath tubing
(CR), I.D. × L 8 mm × 1 m
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 34,20
US$ 34,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 34,20
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.77
US$ 34,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
(CR)
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Julabo 8930008
Parámetros
−20-120 °C temperature
D.I. × L
8 mm × 1 m
Categorías relacionadas
Descripción general
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Información legal
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)