Documentos clave
Z615544
Julabo® bath covers
Lift-up Makrolon cover to fit TW20
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 631,00
US$ 631,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 631,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
US$ 631,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Julabo 8970288
L × An × Al
35 cm × 51 cm × 16 cm
Descripción general
Lift-up Makrolon batch cover W 51cm x L35 cm x H 16cm, use to preventnt liquid losses due to evaporation, protects samples from contamination. For use with Julabo eater bath models SW22, SW23.
Características y beneficios
  • can be used up to +80°C
Información legal
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)