The AtmosBags are made out of polyethylene, which tends to become brittle below about -100°C, and softens/melts at above 80°C. Based on that information, we would recommend using the AtmosBag well within that temperature range of -100°C to +80°C.
Z564397
AtmosBag Aldrich®
two-hand, non-sterile, size micro, closure type, Zipper-lock
About This Item
Productos recomendados
tamaño
micro
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Zipper-lock
An × L × Al
23 in. × 38 in. × 11 in., average inflated dimensions
An × L
23 in. × 43 in. , deflated dimensions
volumen de gas
1.5 ft3
apertura diám.
11 in. , 2 ports
Categorías relacionadas
Descripción general
Para muestreo de campo: AtmosBag se desliza sobre la parte superior de latas y tambores para cubrir con gas inerte y aislar los vapores y el polvo durante las operaciones de muestreo. Reduce al mínimo la exposición del trabajador y preserva la integridad del material muestreado a granel. AtmosBag sirve como un laboratorio portátil para la realización de pruebas, investigaciones en las escenas de crímenes y otras aplicaciones en las que se necesita una cámara aislada limpia.
AtmosBag con cierre precintado con cinta adhesiva: La apertura de la AtmosBag está precintada con cinta adhesiva y doblada para conseguir un cierre hermético al gas. Cada AtmosBag se suministra con una tira de cinta adhesiva que puede quitarse.
AtmosBag con cierre de cremallera: La apertura de la AtmosBag está cerrada con una cremallera para conseguir un cierre hermético al gas. La apertura es ligeramente menor que la anchura de la bolsa debido a la anchura de la cremallera. Excelente para aplicaciones que requieren acceso repetido al contenido de la bolsa y para aislamiento de emergencia.
Especificaciones:
- Elaborado con polietileno robusto con calibre de 0,003 pulgadas que se pule para una buena claridad
- Las costuras están termoselladas para mayor resistencia y se prueba el inflado para evitar fugas
- Se proporcionan puertos de entrada para líneas eléctricas, de gas y de vacío
- AtmosBag no es ignífugo ni está destinado a un contacto prolongado con disolventes, vapores o productos químicos
- Puede utilizarse en un entorno de argón
- Two ports on each bag. One on each side of the bag.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
What is the temperature range that the Aldrich AtmosBag glove bags can withstand?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.