Documentos clave
Z551759
Sigma-Aldrich
Aldrich® graduated burette
volume 250 mL, subdivision, 1 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.110,00
US$ 1.110,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.110,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
US$ 1.110,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
subdivision 1 mL
intervalo de medición del volumen
250 mL
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)