CLS2103100
Pyrex® class A colored scale burette, with PTFE stopcock plug
volume 100 mL, accuracy: 0.10 mL
Sinónimos:
burettes, glass burettes, Corning® 2103
Seleccione un Tamaño
US$ 312,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 312,00
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
Características
subdivision 0.20 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 2103-100
intervalo de medición del volumen
100 mL, accuracy: 0.10 mL
volumen
100 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)