BR10004
BRAND® burette length for burette ′Economy′
size 50 mL
Sinónimos:
Burettes, Compact burettes, SILBERBRAND
Seleccione un Tamaño
US$ 127,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 127,00
Productos recomendados
Materiales
black graduation
glass
descripción
SILBERBRAND
without stopcock
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 10004
intervalo de medición del volumen
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
tamaño
50 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Waiting times:
BLAUBRAND® - waiting time 30 sec. SILBERBRAND - no waiting time
A waiting time is usually not necessary if a titration is performed (see DIN EN ISO 385).
All BLAUBRAND® burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)