Documentos clave
CLS213050
Pyrex® Precision-bore Class A burette
capacity 50 mL
Sinónimos:
burette precision, burettes, Corning® 2130
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 210,00
US$ 210,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 210,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
US$ 210,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
Características
subdivision 0.10 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 2130-50
tol. measuring range
0.05 mL
capacidad
50 mL
Descripción general
With 2mm bore, stopcock, plug, and dustcover. Precision-bore tubing assures accuracy between any two points. Ground C glass stopcock gives precise control.
Otras notas
Class A burettes—Tolerances established by ASTM E 694 for volumetric ware, ASTM E 542 for calibration of volumetric ware, and ASTM E 287 for burettes.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)