Documentos clave
Z530352
Sigma-Aldrich
Aldrich® reaction vessel bubbler
joint: ST/NS 29/32
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 240,00
US$ 240,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 240,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 240,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS29/32
capacidad
5-7 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Excellent for closing off a reaction vessel from the atmosphere.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1