Documentos clave
Z506559
Perfektum® one-way stainless steel stopcock
female Luer to male Luer lock
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 424,00
US$ 424,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 424,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
US$ 424,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
CE compliant
fabricante / nombre comercial
Cadence Science 6021SS
Parámetros
45-60 psi pressure range (this fitting is pressure tested using water)
Descripción general
Made from corrosion-resistant 303 stainless steel.
These adapters have been specifically designed to minimize stripping of plastic Luers when mated with metal Luers.
Manufactured to ISO 594 1/2 standards and meet FDA and CE requirements.
Información legal
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 4
1 of 4