Documentos clave
SYNB257040
Synthware mineral oil bubbler
O.D. × H 185 mm
Sinónimos:
Mineral Oil Bubbler, Synthware B257040
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 97,20
US$ 97,20
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 97,20
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 97,20
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware B257040
O.D. × H
185 mm
General description
With 10 mm O.D. hose connection.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)