Documentos clave
Z282057
Coors alumina pestle
for Z282006
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Materiales
alumina
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Coorstek 60362
maja de mortero L
65 mm
Descripción general
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Order mortar separately.
Información legal
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)