Documentos clave
Z112526
Agate mortar and pestle
Standard form, O.D. 95 mm
Seleccione un Tamaño
1 SET
US$ 1.650,00
US$ 1.650,00
Fecha estimada de envío22 de marzo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 SET
US$ 1.650,00
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.35
US$ 1.650,00
Fecha estimada de envío22 de marzo de 2025
material
agate
D
20 mm
I.D.
80 mm
O.D.
95 mm
General description
Made of natural agate with highly polished grinding surfaces. Excellent for preparing laboratory samples and high purity powders. The agate material is a special silicate with a main composition of SiO2. It is resistant to detergent. The thermal endurance is limited up to 350°C.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)