Documentos clave
Z247502
Coors porcelain pestle
for Z247464
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 50,50
US$ 50,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 50,50
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
US$ 50,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
porcelain
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Coorstek 66311
maja de mortero L
114 mm
Descripción general
Oversized pestle glazed to grinding surface. Order mortar separately.
Aplicación
The Coors porcelain pestle is suitable to use for crushing, grinding, and mixing.
Información legal
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. is the inner surface smooth or rough ?
    1 answer
    1. This item is a product of CoorsTek and includes the pestle only. This pestle is glazed or smooth up to the grinding surface.